Kluczowe dokumenty
H8378
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95% (GC), cell analysisfor peptide synthesis
Synonim(y):
(R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, ≥95% (GC)
Próba
≥95% (GC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
Zastosowanie
cell analysis
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Klucz InChI
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.