13019AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
macierz
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
ristocetin A glycopeptide phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
3.5-6.8
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Produkty
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
Determination of L- and D-Lactic Acid Enantiomers by HPLC-MS-MS
Protokoły
Szybki, prosty, powtarzalny rozdział chiralny i oznaczanie ilościowe enancjomerów kwasu L- i D-mlekowego przy użyciu kolumny chiralnej Astec CHIROBIOTIC® R firmy Supelco i tandemowego MS.
Separation of L-(+)-Lactic acid, analytical standard; D-(−)-Lactic acid, 93-107%