About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
CCD-37Lu, 90110513
pochodzenie biologiczne
human lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, diploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie płuca rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi z eksplantatu płuc 4-letniej kobiety rasy kaukaskiej, która zmarła w wyniku zastoinowej choroby serca.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,19
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,19
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 3-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)