Kluczowe dokumenty
HF19
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 85011418-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011418-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki płodowy fibroblast płucny
Opis linii komórkowej
Komórki HF19 zostały uzyskane z 14-tygodniowego płodu płci żeńskiej. Komórki są heterozygotyczne pod względem kinazy tymidynowej i zostały wykorzystane do badań nad uszkodzeniami DNA wywołanymi promieniowaniem.
Zastosowanie
Badania nad naprawą DNA
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,13
D16S539: 13,14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:3 do 1:10, tj. wysiewać przy 1-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)