Kluczowe dokumenty
IMR 32
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86041809, human nerve, Fibroblast/neuroblast
Synonim(y):
Instytut Badań Medycznych - 32 komórki, Komórki IMR32
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human nerve
opakowanie
tube of 5 μg 86041809-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86041809-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Fibroblast/neuroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki neuroblastoma rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Wyhodowany z masy brzusznej u 13-miesięcznego mężczyzny rasy kaukaskiej. Guz został zdiagnozowany jako neuroblastoma z dwoma rzadkimi obszarami różnicowania orgonoidalnego. Hodowla jest mieszaniną dwóch morfologicznie odrębnych typów komórek, małej komórki podobnej do neuroblasta i dużego fibroblastu hialinowego. IMR 32 jest częściowo odporny na wirusy polio typu 3 i wysoce odporny na ECHO-II. Jest podatny na Coxsackie B3.
Zastosowanie
IMR 32 został wykorzystany do badania transmigracji komórek przez ludzki model bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy (BCSFB) in vitro.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Komórki mają niską wydajność namnażania, a ich przyłączenie może trwać do 2-4 dni po reanimacji. Komórki łatwo się odłączają. Może n
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)