Kluczowe dokumenty
M-MSV-BALB/3T3
90030802, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
mouse embryo
tryb wzrostu:
Adherent
kariotyp:
Modal no. 57
morfologia:
Fibroblast
produkty:
Not specified
receptory:
Not specified
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
M-MSV-BALB/3T3, 90030802
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 57
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse BALB/3T3 embryo, Moloney sarcoma virus transformed
Opis linii komórkowej
Derived from BALB/3T3 clone A31 (Sigma Catalogue number. 86110401) by infection with M-MSV. A M-MSV non-producer, but addition of MuLV permits rescue of the MSV genome. Cells produce tumours in suitable hosts; lack contact inhibition in vitro cultures; morphologically identical to virus releasing lines.
Zastosowanie
Transformation and virus studies: M-MSV, MuLV
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)