Kluczowe dokumenty
YTA 3.1.2
89040603, Reactivity Anti-L3T4 epitope B, mouse CD4 )
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Szpiczak
Y3Ag1.2.3
Reaktywność
Anti-L3T4 epitope B, mouse CD4
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Not specified
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko epitopowi B antygenu L3T4. Antygen ten jest mysim odpowiednikiem CD4. Zostało użyte w badaniach in vivo deplecji podzbioru CD4 i cytometrii przepływowej. Numer referencyjny Cambridge Enterprise AB13:www.enterprise.cam.ac.uk.
Immunogen
Komórki śledziony myszy CBA, tymocyty
Zastosowanie
Not specified
pożywka hodowlana
Iscoves Modified Dulbeccos Medium (IMDM) + 2 mM glutamina + 5% Fetal Bovine Serum (FBS). Tam, gdzie komórki są hodowane w warunkach statycznych, może być wymagane 0,02% EDTA, trypsyna lub mechaniczne mieszanie, aby usunąć je z plastiku.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x105 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Gęstość nasycenia 9 x105/ml
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)