Z744259
1734 Wirnik 4 mm dla sondy 6706 MAS
cap, press fit rotor cap, Kel-F, pack of 1 ea
Synonim(y):
NMR w ciele stałym, MAS NMR,
About This Item
Kod UNSPSC:
23152100
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Właściwości
cap press fit rotor cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WP-601-4181
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Wyprodukowane z najwyższej czystości tlenku cyrkonu, rotory MAS zapewniają spektroskopistom NMR najlepszą alternatywę do analizy próbek stałych; potrzeba rozpuszczania jest wyeliminowana. Są one dostępne dla większości obecnych spektrometrów NMR. Rotory MAS są dokładnie sprawdzane pod kątem nieregularności materiału metodami optycznymi przed i po precyzyjnym procesie obróbki. Bez nadmiernego wirowania, każdy rotor jest testowany tylko do najwyższej określonej prędkości wirowania. Testowanie z nadmierną prędkością obrotową, powszechna praktyka stosowana przez niektóre marki rotorów, może w rzeczywistości uszkodzić rotor przed użyciem. Wysoka precyzja (która staje się niezbędna do prawidłowego wirowania) jest zachowana podczas produkcji zaślepek*. Większość nasadek jest wyposażona w o-ringi dla lepszego uszczelnienia; niektóre mają osiowe otwory wentylacyjne. Zalety rotorów cyrkonowych Najbardziej jednorodna struktura materiału ceramicznego. Korpus wirnika z tlenku cyrkonu ma wyższą wytrzymałość (1000 MPa, większą niż Si3N4). Najwyższa prędkość wirowania Wysoka precyzja i doskonałe wykończenie (lustrzany połysk 0,05 µ). Niektóre nasadki posiadają unikalny, odłączany pierścień uszczelniający typu O-ring. Należy go używać, gdy wymagane jest gazoszczelne środowisko dla próbki.
Zastosowanie
NMR, MAS NMR
Cechy i korzyści
- Jednorodna struktura materiału ceramicznego.
- Wytrzymałość korpusu wirnika z tlenku cyrkonu 1,000 MPa
- Wykończenie 0,05 µ lustrzany połysk
Informacje prawne
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)