Kluczowe dokumenty
YTS 191.1.1.2
Reactivity: Anti-L3T4, mouse, 87072282
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 87072282-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87072282-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Szpiczak
Y3Ag1.2.3
Reaktywność
Anti-L3T4, mouse
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko epitopowi A mysiego antygenu komórek T L3T4, mysiego odpowiednika CD4. Zostało użyte w badaniach in vivo dotyczących deplecji i cytometrii przepływowej. Numer referencyjny Cambridge Enterprise AB16: www.enterprise.cam.ac.uk.
Immunogen
Tymocyty myszy CBA
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 0,05 mM 2-merkaptoetanol (2ME) + 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9 x105 komórek/ml. 5%CO2; 37 °C. Gęstość nasycenia 9 x105/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)