Kluczowe dokumenty
HL60 M2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 88120803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120803-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka promielocytowa rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
HL60 indukowane do dojrzewania w neutrofile za pomocą 1,75% DMSO po traktowaniu SV40. Nie wykazuje ekspresji T Ag specyficznych dla SV40, co sugeruje, że HL60 M2 reprezentuje ekspansję podklonów HL60 z nieodłączną ograniczoną zdolnością do różnicowania neutrofili.
Zastosowanie
Badania różnicowania
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS) + 1,25% Dimetylosulfotlenek (DMSO).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml. Nie dopuścić do zakwaszenia podłoża hodowlanego, w przeciwnym razie komórki będą się różnicować; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)