Kluczowe dokumenty
OAW42
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85073102, human ovary, Epithelial
Synonim(y):
Komórki OAW-42
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human ovary
opakowanie
tube of 5 μg 85073102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85073102-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 86
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki nabłonek guza jajnika
Opis linii komórkowej
Z wodobrzusza pacjentki z cystadenocarcinoma jajnika. Zachowuje zdolność do tworzenia swobodnie pływających torbieli in vitro i wytwarza macierz zewnątrzkomórkową. Posiada zdefiniowany wzór chemowrażliwości. Cenny w badaniach nad biologią ludzkiego raka jajnika.
Zastosowanie
OAW42 został wykorzystany do zbadania potencjału cytotoksycznego deacetylazy histonowej 1 jako celu immunoterapii raka jajnika oraz do zbadania wpływu tazemetostatu, silnego i selektywnego inhibitora EZH2, na linie komórkowe OAW42.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM glutaminy + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 20 IU/l insuliny bydlęcej + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)