HL60 Ast.3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 88120801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120801-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. = 93, Hypertetraploid
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka promielocytowa rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Wariant linii komórek promielocytowych HL60 wyizolowany po poddaniu komórek działaniu promieniowania cząstek α, a następnie sklonowany w pożywce zawierającej 1,25% DMSO. Komórki są zdolne do różnicowania się w neutrofile poprzez indukcję 1,75% DMSO.
Zastosowanie
Badania różnicowania
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
CSF1PO: 14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS) + 1,25% Dimetylosulfotlenek (DMSO).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Nie dopuścić do zakwaszenia pożywki hodowlanej, w przeciwnym razie dojdzie do różnicowania linii komórkowej.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)