Key Documents
45459
Dipropetryn
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CCSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C11H21N5S/c1-6-17-11-15-9(12-7(2)3)14-10(16-11)13-8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H2,12,13,14,15,16)
Klucz InChI
NPWMZOGDXOFZIN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?