Merck
CRM18236
Supelco
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F01
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
4-(7-Amino-5-ethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoic acid hydrochloride, Propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate, Propyl hydrogen [3-(dimethylamino)propyl]carbonimidate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
M650F01 - metabolit ametoktradyny i jeden z głównych produktów degradacji związku macierzystego w glebie. Ametoktradyna jest fungicydem zatwierdzonym do stosowania w wielu krajach w celu zwalczania szkodliwych ekonomicznie chorób grzybiczych owoców i warzyw.
Związek macierzysty i metabolity M650F01 i M650F06 są zwykle uznawane za odpowiednie markery w towarach pochodzenia zwierzęcego, dlatego definicje pozostałości do celów egzekwowania i oceny ryzyka zostały zaproponowane jako suma ametoktradyny, M650F01 i M650F06, wyrażona jako ametoktradyna.
Ametoktradyna musi być monitorowana w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii lub innej technice analitycznej.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)