Kluczowe dokumenty
A 172
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88062428, human nerve, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human nerve
opakowanie
tube of 5 μg 88062428-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88062428-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki glejak wielopostaciowy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z glejaka usuniętego od 53-letniego mężczyzny. Nienowotworowy u myszy NIH Swiss leczonych surowicą przeciw tymocytom.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:2 do 1:8, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C (zalecane odnawianie pożywki co 2-3 dni).
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)