About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
CRI-D2, 88031605
pochodzenie biologiczne
rat pancreas
opakowanie
tube of 5 μg 88031605-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88031605-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Insulin and glucagon
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Guz wysepki szczurzej NEDH
Opis linii komórkowej
Wytworzony z przeszczepialnego guza komórek wysp trzustkowych szczura NEDH. Komórki wydzielają insulinę i glukagon.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM Glutamina + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:2, tj. wysiewać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Pasaż co 3-4 dni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)