TGP 54
94022430, mouse pancreas, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
TGP 54, 94022430
pochodzenie biologiczne
mouse pancreas
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Somatostatin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Guz komórek wysp trzustkowych myszy
Opis linii komórkowej
TGP 54 został wyizolowany z guza wysepki powstającego w trzustce transgenicznej myszy Tg (E1a-1-SV40E)Bri8. Myszy te są nosicielami konstruktu pseudogenowego składającego się z promotora elastazy-1 specyficznego dla trzustki połączonego z antygenem SV40T i tym samym stanowią zwierzęcy model raka trzustki. Komórki TGP 54 są dodatnie pod względem antygenu SV40T i wydzielają niewielkie ilości somatostatyny, jest to jedna z serii komórek uzyskanych z guzów trzustki zdeponowanych w ECACC.
Zastosowanie
Badanie zewnątrzwydzielniczych raków trzustki, badania wydzielania hormonów.
pożywka hodowlana
DMEM:Ham's F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3, tj. wysiać 3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)