A673
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85111504, human muscle, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human muscle
opakowanie
tube of 5 μg 85111504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85111504-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Near Diploid
morfologia
Epithelial-like
produkty
Transforming growth factor (Tramnsforming Growth Factor (TGF)) - ß
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki mięsak Ewinga
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 15-letniej pacjentki. Komórki tworzą kolonie na miękkim agarze i guzy u myszy leczonych surowicą antytymocytarną.
Linia komórkowa A673 została pierwotnie opisana w 1973 r. jako pochodząca z mięsaka prążkowanokomórkowego, jednak nowsza analiza komórek przy użyciu zaawansowanych technik diagnostycznych wykazała, że komórki mają cechy mięsaka Ewinga, a nie mięsaka prążkowanokomórkowego. Więcej informacji na temat statusu tego nowotworu można znaleźć w cytatach.
Linia komórkowa A673 została pierwotnie opisana w 1973 r. jako pochodząca z mięsaka prążkowanokomórkowego, jednak nowsza analiza komórek przy użyciu zaawansowanych technik diagnostycznych wykazała, że komórki mają cechy mięsaka Ewinga, a nie mięsaka prążkowanokomórkowego. Więcej informacji na temat statusu tego nowotworu można znaleźć w cytatach.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,13
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,18
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,13
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,18
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewając 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)