Key Documents
SYND133424
Synthware dessicant flask with PTFE stopcock
joint: ST/NS 34/45
Synonim(y):
Synthware D133424
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS34/45
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D133424
pojemność
200 mL
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)