Kluczowe dokumenty
COLO 684
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87061203, human uterus, Round & Refractile
Synonim(y):
Komórki COLO684
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human uterus
opakowanie
tube of 5 μg 87061203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061203-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Round & Refractile
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak macicy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z gruczolakoraka macicy od 63-letniej pacjentki. COLO 685 (numer katalogowy Sigma 87061206) został uzyskany od tej samej pacjentki, co zostało potwierdzone przez profilowanie STR.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)