L929S
86032004, mouse adipose tissue, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
L929S, 86032004
pochodzenie biologiczne
mouse adipose tissue
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Tkanka tłuszczowa okołobiegunowa myszy
Opis linii komórkowej
Rośnie spontanicznie w zawiesinie w niskich stężeniach surowicy. Może być również hodowany w pożywce bez surowicy uzupełnionej 0,5% baktopeptonem.
Zastosowanie
Badania nad wirusami i metabolizmem
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)