Kluczowe dokumenty
B82
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse adipose tissue
opakowanie
tube of 5 μg 85011408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011408-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 51
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Tkanka otoczkowa i tłuszczowa myszy C3H/An sc
Opis linii komórkowej
Pochodna klonu NCTC 929 (numer katalogowy Sigma. 88102702) uzyskana przez progresywną selekcję w BUdR, ma wydajność klonowania 70-80%.
Zastosowanie
Analiza chromosomów i badania hybrydyzacyjne
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)