Kluczowe dokumenty
94A1
85062503, Application: Fusion partner
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Bovine Heterohybridoma
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Szpiczak
94A1 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reaktywność
Application: Fusion partner
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse 53B3 x Bovine Jersey calf lymph node cells
Opis linii komórkowej
The antibody is directed against sheep red blood cells. It does not react with bovine red cells. This haemocytic antibody is probably directed against the Forssman hapten. This HAT sensitive line can be used as a fusion partner for the production of heterohybridomas.
Immunogen
Sheep red blood cells
Zastosowanie
Fusion partner
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is bovine IgG1.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.