Key Documents
SAB4200198
Anti-Alpha-1-Antitrypsin (AAT) antibody,Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-A1A, Anti-A1AT, Anti-AAT, Anti-Alpha-1 protease inhibitor, Anti-Alpha-1-antiproteinase, Anti-Alpha-1-antitrypsin, Anti-PI1, Anti-Protease inhibitor 1 (anti-elastase), Anti-SERPINA1, Anti-Serpin peptidase inhibitor, clade A, member 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINA1(5265)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie