About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Sheep Heterohybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 85062502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062502-1VL
ImmunoDon
Sheep lymph node
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Non Ig secreting
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
None
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x węzeł chłonny owcy
Opis linii komórkowej
Ta wrażliwa na HAT linia może być wykorzystywana jako partner fuzji w produkcji heterohybrydoma.
Immunogen
Czerwone krwinki bydlęce
Zastosowanie
Partner Fusion
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamina + 1mM pirogronian sodu (NaP) + 10% surowica końska (HS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-6x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)