Kluczowe dokumenty
WHA1820024
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 24 mm diam
Synonim(y):
Z242063, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/A, circles, diam. 24 mm, pack of 100
Materiały
borosilicate glass
circles
opis
GF/A grade: fast, high loading
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1820-024
Whatman Article No. 28418309 (US reference)
Średnica
24 mm
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.6 μm
przydatność
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Opis ogólny
Grade GF/A: 1.6 μm
Grade GF/A binder-free Whatman glass fiber filters with fine particle retention, high capacity, fast flow rates for large-volume liquid and air filtration.
Cechy i korzyści
  • Mają one nominalną retencję cząstek na poziomie 1,6 µm przy 98% skuteczności i nadają się do różnych zastosowań obejmujących duże ilości próbek, takich jak:
  • Monitorowanie zanieczyszczenia wody i powietrza oraz filtrowanie ścieków
  • Analiza żywności
  • Filtrowanie kultur glonów i bakterii
  • Filtracja białek
  • Test radioimmunologiczny słabych emiterów β
  • Grawimetryczne oznaczanie cząstek stałych unoszących się w powietrzu
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)