Kluczowe dokumenty
P388.D1 (klon 3124)
85011439, mouse lymph, Macrophage
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
P388.D1 (klon 3124), 85011439
pochodzenie biologiczne
mouse lymph
opakowanie
tube of 5 μg 85011439-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011439-1VL
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Macrophage
produkty
Interleukin 1 (IL-1), cells synthesise lysozyme
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Makrofag limfoidalny myszy
Opis linii komórkowej
Pochodna P388 wybrana ze względu na wysoką produkcję IL-1. Komórki te wykazują wysoki efekt lub aktywność w cytoksyczności zależnej od przeciwciał.
pożywka hodowlana
L15 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS). Należy pamiętać, żeCO2 nie jest wymagany.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 37°C. Komórki lekko przywierają do powierzchni i powinny być mocno dotknięte lub mogą wymagać zeskrobania w celu oderwania. CO2 nie jest wymagany.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)