Kluczowe dokumenty
WEHI-231
85022107, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
WEHI-231, 85022107
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 85022107-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022107-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Surface Immunoglobulin M (IgM)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chłoniak z komórek B u myszy
Opis linii komórkowej
Wyraża powierzchniowe IgM, ale nie wydziela Ig. Wydzielanie IgM może być indukowane przez LPS. WEHI 231 jest chłoniakiem z komórek B pochodzenia BALB/c x NXB F1 indukowanym przez wstrzyknięcie oleju mineralnego.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 0.05mM 2-Merkaptoetanol (2ME) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:8 do 1:10, tj. wysiewać przy 2-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)