Kluczowe dokumenty
OX-110
13082225, from Rat x Rat Hybridoma
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
Rat DA spleen
Szpiczak
Y3
Reaktywność
Mouse CD200R
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Linia komórek hybrydoma OX-110 wydziela przeciwciała monoklonalne IgG2a reagujące z mysim CD200R.
Immunogen
Rekombinowany CD200R
Zastosowanie
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG2a.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Posiać 5 x104 komórek/ml (5 x105 komórek/ml przy resuscytacji). Subkultura, gdy komórki osiągną 5 x105 -1 x106 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach), 5%CO2, 37°C. 20% FBS może być użyte podczas resuscytacji.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)