Kluczowe dokumenty
COV318
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071903, human ovary, Polygonal & fusiform
Synonim(y):
Komórki COV-318
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human ovary
opakowanie
tube of 5 μg 07071903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071903-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal chromosome no. 74 (68-77)
morfologia
Polygonal & fusiform
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak nabłonkowo-serowy jajnika, wodobrzusze otrzewnowe
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego raka nabłonkowo-serowatego jajnika utworzona z wodobrzusza otrzewnej. Odnotowano wzrost niezależny od zakotwiczenia w agarze.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Podzielić konfluentne hodowle w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)