BAF249870000
7512 pojemnik do przechowywania nadajników β
W × L × H 25.4 cm (10 in.) × 15.24 cm (6 in.) × 17.8 cm (7 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
acrylic
Właściwości
Radioactive materials such as P-32, S-35 and C-14
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24987-0000
szer. × dł. × wys.
25.4 cm (10 in.) × 15.24 cm (6 in.) × 17.8 cm (7 in.)
Opis ogólny
Gumowe nóżki zabezpieczają ławkę i ograniczają jej ruch. Zamek i kabel lub łańcuch nie wchodzą w skład zestawu. Półprzezroczysty akryl o grubości 9,5 mm (3/8 cala) chroni przed izotopami radioaktywnymi.
- Służy do przechowywania 32-P, 35-S i 14-C
- Pokrywa na zawiasach ma wbudowany zamek zabezpieczający zawartość
- Boczne zaczepy zamka umożliwiają przymocowanie skrzynki do przedmiotów za pomocą linki
Informacje prawne
Beta-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)