Kluczowe dokumenty
TKE2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 11033107, mouse cornea. Epithelial cells isolated from basal limbal layer.
Synonim(y):
TKE, TKE-2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
eye
mouse (CD-1)
opakowanie
tube of 5 μg 11033107-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11033107-1VL
płeć
female
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Normal karyotype of the female mouse CD1 strain
morfologia
Epithelial; small and regular cobblestone-like shape
produkty
Stains positive for nuclear p63 expression and K14 keratin.
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki progenitorowe nabłonka rogówki myszy
Opis linii komórkowej
TKE2 jest pierwszą linią komórkową mysich komórek progenitorowych nabłonka rogówki wyizolowanych z warstwy podstawnej nabłonka rogówki. TKE2 ma zastosowanie w biologii komórkowej komórek nabłonka rogówki, toksyczności i różnicowaniu. TKE2 można indukować do różnicowania w nabłonek warstwowy poprzez zwiększenie stężenia wapnia i dodanie płodowej surowicy bydlęcej.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
Stemline Keratinocyte Medium II (Sigma S0196) + Stemline Keratinocyte Growth Supplement (Sigma S9945) + 2 mM Glutamine.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewając 2 x102 - 2 x104 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Ważne jest, aby inaktywować trypsynę taką samą objętością inhibitora trypsyny. Aby usunąć wszystkie ślady trypsyny i inhibitora trypsyny, należy odwirować komórki i ponownie zawiesić je w świeżej pożywce. Pożywkę należy zmieniać co drugi dzień.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)