Kluczowe dokumenty
HCA-7 Colony 6
9071504, human colon, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
human colon
tryb wzrostu:
Adherent
kariotyp:
Near diploid
morfologia:
Epithelial
produkty:
Not specified
receptory:
Not specified
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
HCA-7 Colony 6, 09071504
pochodzenie biologiczne
human colon
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Near diploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human colorectal adenocarcinoma
Opis linii komórkowej
Subpopulations isolated from the HCA-7 cell line.
Profil DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 8,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
pożywka hodowlana
DMEM (High glucose Sigma D6546) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)