Kluczowe dokumenty
SYNP160704
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 4 mL, O.D. × L 13 mm × 80 mm, bushing type, #7
Synonim(y):
Synthware P160704, przewód ciśnieniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
bushing type #7
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P160704
śr. zewn. × dł.
13 mm × 80 mm
pojemność butelki
4 mL
Opis ogólny
Zbiornik ciśnieniowy, grubościenny, cylindryczny, 4 ml, gwint #7 Gl. Zawiera akcesoria: B100007 + R107EP
Zastosowanie
kemetch; synthware; zbiornik ciśnieniowy; cylindryczny
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)