Merck
SYNP160710
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 19 mm × 90 mm, bushing type, #7
Synonim(y):
Synthware P160710, pressure tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
bushing type #7
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P160710
śr. zewn. × dł.
19 mm × 90 mm
pojemność butelki
10 mL
Opis ogólny
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 10mL, #7 Gl Thread.Includes Accessories: B100007 + R107EP
Zastosowanie
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.