Kluczowe dokumenty
SYNP160020
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 26 mm × 110 mm, bushing type, #15
Synonim(y):
Synthware P160020, pressure tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
bushing type #15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P160020
śr. zewn. × dł.
26 mm × 110 mm
pojemność butelki
10 mL
Opis ogólny
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 20mL, #15 GL Thread.Includes Accessories B100015 + R111EP
Zastosowanie
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)