IEC 18
88011801, rat intestine, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
IEC 18, 88011801
pochodzenie biologiczne
rat intestine
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Normalne jelito kręte szczura
Opis linii komórkowej
Pochodzi z prawidłowych komórek nabłonkowych jelita krętego szczura. Komórki powinny przejść co najmniej 20 podwojeń populacji. Linia została utworzona przy użyciu tych samych technik, co w przypadku IEC6 (numer katalogowy Sigma. 88071401). Komórki IEC 18 rosną w małych wyspach i nie osiągają konfluencji.
Zastosowanie
Biologia jelita cienkiego
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 5-10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiew 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)