Kluczowe dokumenty
C-24215
Sigma-Aldrich
Pożywka do wzrostu melanocytów
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 500 ml
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Melanocyte Basal Medium, bez czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Zastosowanie
Melanocyte Growth Medium to niezawierająca surowicy pożywka zawierająca PMA (octan mirystynianu phorbolu), opracowana do hodowli in vitro młodych melanocytów. Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może kolidować z niektórymi metodami eksperymentalnymi. W takich przypadkach zalecamy stosowanie wolnej od PMA pożywki do wzrostu melanocytów M2 (C-24300). Pożywka do wzrostu melanocytów jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do melanocytów końskich, świńskich, mysich i szczurzych. Zalecane dla: normalnych ludzkich melanocytów naskórkowych (NHEM), młodych napletków
Komponenty
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Jakość
All lots of PromoCell Melanocyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human melanocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested melanocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Przechowywanie i stabilność
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Primary Human Epidermal Melanocytes and growth media optimized for in vitro cultivation of human melanocytes, human pigment epithelial cells, melanoma cells, and neuronal cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.