810531
Bovine Serum Albumin Fraction V
≥98%, USA origin, moisture (Karl Fischer) 0-5.0%, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonim(y):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Bovine Serum Albumin Fraction V, pack of 1 kg
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
klasa czystości
(General Use Grade)
Próba
≥98% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
apparent mol wt 66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 1 kg
pochodzenie
USA origin
metody
ELISA: suitable
blood typing: suitable
zanieczyszczenia
0-5% moisture (Karl Fischer)
strata
≤5%
zakres pH
5.2-5.6
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0.0-5.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3