Kluczowe dokumenty
810535
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Fraction V
≥98%, USA origin, moisture (Karl Fischer) 0-5.0%, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonim(y):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41141801
Nazwa produktu
Bovine Serum Albumin Fraction V, pack of 5 kg
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
klasa czystości
(General Use Grade)
Próba
≥98% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
apparent mol wt 66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 5 kg
pochodzenie
USA origin
metody
blood typing: suitable ( )
zanieczyszczenia
0-5% moisture (Karl Fischer)
strata
≤5%
zakres pH
5.2-5.6
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0.0-5.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Manufactured by a proprietary heat-shock fractionation process, using caprylic acid as an albumin stabilizer.
Informacje prawne
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Probumin® BSA grades are distinguished by differences in production. The use of terms such as ′Diagnostic Grade′ or ′Vaccine Grade′ in product names solely indicates that said products are commonly used by customers in those applications. We have not qualified every single product in every conceivable application. Users should qualify Probumin® BSA grades using the specific reagents, conditions, and constraints of their assay.
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3