Kluczowe dokumenty
BAF189050011
Scienceware® autoclavable microsample tube rack
Lid Only, polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
Właściwości
50 x 1.5ml tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18905-0011
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
25.4 cm (3.6 in.) × 13.3 cm (3 in.) × 7.3 cm (0.78 in.)
Opis ogólny
Taca z wkładką może pomieścić do pięćdziesięciu probówek o pojemności 1,5 ml (lub innych probówek o średnicy mniejszej niż 12 mm) do przetwarzania dużych objętości. Aby dodatkowo chronić probówki podczas transportu lub przechowywania, zachowując jednocześnie możliwość układania w stosy, dostępna jest opcjonalna pokrywa z polipropylenu.
Cechy i korzyści
  • Głęboka taca mieści więcej lodu i wody, zapewniając dłuższy czas użytkowania
  • Zawiera płaską krawędź na taśmę do etykietowania
  • Może być bezpiecznie układana w stosy z identycznymi stojakami, gdy jest załadowana lub pusta
  • Wytrzymałe tworzywo polipropylenowe zapewnia długą żywotność i intensywne użytkowanie
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)