Kluczowe dokumenty
Z177725
Scienceware® microsample tube rack
Holds 120 x 12 mm tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polystyrene
Właściwości
Holds 120 x 12 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18907-0000
dł. × szer. × wys.
40.6 cm (40.6 in.) × 14.3 cm (5⁵/₈ in.) × 5.7 cm (2¹/₄ in.)
Opis ogólny
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)