Kluczowe dokumenty
Z177709
Scienceware® microsample tube rack
Holds 105 x 8 mm tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polystyrene
Właściwości
Holds 105 x 8 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18901-0000
dł. × szer. × wys.
21.6 cm (8¹/₂ in.) × 12.4 cm (4⁷/₈ in.) × 6.7 cm (2⁵/₈ in.)
Opis ogólny
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
Cechy i korzyści
  • Stojaki na probówki z mikropróbkami1591 są wykonane z wysokoudarowego polistyrenu do procedur laboratoryjnych w kontrolowanej temperaturze.
  • Dwuczęściowa konstrukcja: Górny stojak z otworami do przechowywania probówek; dolny stojak do przechowywania wody lub kruszonego lodu w celu stabilizacji temperatury.
  • Dostępne w dwóch rozmiarach, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb aplikacji.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)