Kluczowe dokumenty
BAF188510011
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 100, natural polypropylene, pack of 5
Synonim(y):
Przechowywanie mikroprobówek, Stojak do przechowywania kriokonserwacji, indeksowany stojak na rurki, przechowywanie w kriowialach
About This Item
Kod UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.22
Materiały
natural polypropylene
Właściwości
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 100
opakowanie
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18851-0011
metody
cryopreservation: suitable
Opis ogólny
Wytrzymałe pudełka do zamrażarek zapewniają kompaktowe przechowywanie i utrzymują porządek w probówkach mikrowirówkowych na stole, w zamrażarce lub podczas transportu.
Cechy i korzyści
  • Indeksowanie alfanumeryczne
  • Półprzezroczysta pokrywa dla łatwego dostępu i podglądu; matowe panele mogą być używane do etykietowania (100-miejscowe pudełka mają pokrywę na zawiasach, 81-miejscowe pudełka mają podnoszoną pokrywę)
  • Odporność na temperatury od -80°C do +121°C (od -112° do +249°F)
  • Możliwość układania w stosy dzięki wbudowanym funkcjom "bez poślizgu
  • Różne kolory z półprzezroczystymi pokrywami (naturalny, niebieski, zielony, pomarańczowy i fioletowy)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)