Kluczowe dokumenty
HS120203
Microtube Storage Box
yellow polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Materiały
yellow polypropylene
Właściwości
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
opakowanie
pk of 5
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120203
dołek śr.
12.3 mm
Cechy i korzyści
  • dla większych wymagań przechowywania mikroprobówek 1,5-2,0 ml lub fiolek kriogenicznych
  • łatwo otwierana pokrywa na zawiasach z zatrzaskiem
  • autoklawowalny
  • zaprojektowany do szybkiej identyfikacji wizualnej
  • jednolite studzienki z oznaczeniem lokalizacji
  • pojemność probówki jest wskazana na zewnątrz pudełka
  • półprzezroczyste, żywe kolory z matowym obszarem etykietowania
  • wytłoczony charakterystyczny falisty wzór
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)