AXYVT38431ULR
Pipette tips in 384-tip format, robotic
size 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
Synonim(y):
Końcówki do pipet Velocity
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc VT-384-31UL-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x3840tips/cs
rozmiar
30 μL
pojemność
30 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
- Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
- The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYVT38431ULR |