Kluczowe dokumenty
MTCH6800SK
MTC Bio Halo Lightweight Single Channel Pipettor Starter Kit
4 pipettors and a 6 place carousel stand
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio H6800-SK
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Halo Pipettor Starter Kit, zawiera H6800-10 (10µL), H6800-20 (20µL), H6800-200 (200µL), H680-1MXL (1250µL) i H6800-CR (6-miejscowy stojak karuzelowy).
Cechy i korzyści
  • 10-40% lżejszy niż wiodący konkurenci
  • 4-cyfrowy mikrometr z zabezpieczeniem DriftGuard
  • Ekskluzywny model 1250 µl dla końcówek o wydłużonej długości
  • Port kalibracji obsługiwany przez użytkownika
  • Kompatybilny z uniwersalnymi końcówkami
Informacje prawne
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)