BR705893
BRAND® Transferpette® S Pipette Starter Kit
volume × volume × volume (0.5-10 μL) (10-100 μL) (100-1000 μL), single-channel, Adjustable volume, Mechanical, 3 shelf mounts
Synonim(y):
Pipety, Pipety tłokowe, Transferpettor, Zasada wyporu dodatniego, Zestaw naprawczy
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
single-channel Adjustable volume
Mechanical
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705893
Objętość × objętość × objętość
(0.5-10 μL) (10-100 μL) (100-1000 μL)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przegląd- Zakres objętości pipety jednokanałowej: od 0,1 μl do 10 ml- Zakres objętości pipety wielokanałowej: od 0.5 μl do 300 μl- Krótki skok i niskie siły robocze- Uniwersalny stożek końcówki- Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 μC- Obsługa jedną ręką dla użytkowników prawo- i leworęcznych- Kod kolorystyczny na pokrętle regulacji objętości, trzonie i zabezpieczeniu przed zmianą objętości- Łatwe wkładanie i wysuwanie końcówek dzięki pierścieniom O-ring w pipetach wielokanałowych- Możliwość łatwej kalibracji bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration- Wąski trzon do pobierania próbek z wąskich naczyń (probówek wirówkowych)- Temperatura pracy od +15 μC do +40 μC- Ciśnienie pary do 500 mbar- Lepkość do 260 mPa s
Wydajność: Obsługa jedną ręką
Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
Niezawodność: zabezpieczenie przed zmianą objętości zapobiega przypadkowej regulacji
Cechy i korzyści
- Wydajność: obsługa jedną ręką
- Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
- Niezawodność: zabezpieczenie przed przypadkową zmianą głośności
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR705893-1EA | 4061841857259 |