Kluczowe dokumenty
AXYVT38410ULR
Pipette tips in 384-tip format, robotic
size 10 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
Synonim(y):
Końcówki do pipet zrobotyzowanych, Zautomatyzowane końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc VT-384-10UL-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x3840tips/cs
rozmiar
10 μL
pojemność
10 μL
Opis ogólny
  • Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
  • Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
  • The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)