Kluczowe dokumenty
AXYT300LRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Synonim(y):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
rozmiar:
0.5-10 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
opakowanie:
pkg of 5x960tips/cs
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
0.5-10 μL
kolor
clear
Opis ogólny
  • Corning® Maxymum Recovery® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention, excellent precision, accuracy, and high yield.
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)